Merck
Z249602
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified, jacketed Dean-Stark trap
joint: ST/NS 24/40, Overall H 300 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
全体高
300 mm
詳細
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents heavier than water (e.g., chloroform). 350 mL capacity. 0-3 mm PTFE valve.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)