メーカー/製品名
HB Instruments B60760-1500
パラメーター
-50/50 °C temp. range
L
305 mm (30.5 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
温度計は有機液体が充填されていますが、製品番号Z257419だけは透明の液体が充填されています。全浸没。通常の実験室での低温実験使用向けで1°C刻み。
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック