Merck
Z261378
ステンレススチール316シリンジニードル、鈍針、先端90°®
gauge 16, L 4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122002
NACRES:
NB.03
メーカー/製品名
Popper 9872
L
4 in.
ゲージ
16
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For those applications requiring the use of plastic syringes with pipetting needles, these needles are specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)