安全性情報
Z265918
Sigma-Aldrich
Microporous carbon boiling chips
weight 227 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
重量
227 g
詳細
Eliminates bumping of liquids in boiling operations and distillations.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
Z265918-BULK:
Z265918-1EAPW:
Z265918-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)