Merck
1.07913
Supelco
Boiling chips granules
size 2-8 mm
別名:
Boiling stones
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NB.21
サイズ
2-8 mm
品質水準
保管温度
no temp limit
詳細
~ 2-8 mm
アナリシスノート
Substances soluble in water: ≤ 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
固体ガラスビーズ borosilicate, diam. 2 mm
Z273627
固体ガラスビーズ
活性炭 DARCO®, −100 mesh particle size, powder
Sigma-Aldrich
242276
活性炭
活性炭 powder
Supelco
05105
活性炭
安息香酸 ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
安息香酸