Merck
Z271918
Wilmad®スクリューキャップNMRチューブ
frequency 100 MHz, L 7 in.
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
SB.32
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad 505-TR-7
パラメーター
100 MHz frequency
L
7 in.
キャンバー
51 μm
同心性
76 μm
壁厚
0.38 mm
フィッティング
8-425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Precision Wilmad NMR管は高磁場NMR分光法に適しています。NMRチューブには、PTFE/シリコンセプタムのついたオープントップのスクリューキャップがあり、キャップに突き刺したシリンジを介して反応物またはサンプルを加えることができます。サンプルの保管にも適しています。キャップとセプタムは交換可能です。
空気に影響されやすいサンプルの取り扱いや細胞灌流研究に最適です。
  • 直径5 mmのチューブにはサイズ8-425のキャップを使用します(部品交換:Z162566)
  • 直径10 mmのチューブにはサイズ15-425のキャップを使用します(部品交換:Z106518)
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)