Merck
Z286397
FEP サンプルチューブライナー
Wilmad 6005-7, O.D. 5 mm
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
詳細
Recommended outer tube 528-PP-7
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad 6005-7
外径
5 mm
容量
80 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
薄壁FEPライナ-は、インサ-ト使用による充填損失を最小限にし、フッ素イオンを含む強酸の腐食作用からNMRチュ-ブを保護します。ライナ-は8インチ長で、ほとんどの一般的な7インチ長の薄壁チュ-ブにぴったりと合います。各ライナ-を閉じるPTFEプラグが付いています。高温での使用はお勧めしません。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)