Merck
Z118257
ポリプロピレンNMRチューブ用ラック
holds seventy-two 5 mm tubes
別名:
NMR tube storage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
SB.32
物質
polypropylene
特徴
Holds 72 x 3 or 5 mm NMR tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18854-0005
サイズ
210x110x220 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ポリプロピレンラックは121°C(250°F)での蒸気オートクレーブ滅菌に耐えます。
  • 寸法:21 cm x 11 cm x 22 cm H(8 3/8 in. x 4 1/2 in. x 8 3/4 in.)
  • 頑丈な構造を持ち、核磁気共鳴チューブを支えて安全に保管できるように設計されています。
  • 上部ラックに穴が開けられており、下側ラックにはチップ保護のために半球形の窪みが設けられています。
  • エンドプレートのハンドルを使用し簡単に持ち運ぶことができます。
  • チューブサイズ:3または5 mm O.D. X 長さ178 mm
  • 穴数:72
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)