Merck
Z274283
Supelco
Analtech TLC Uniplates: silica gel matrix
L × W 10 cm × 20 cm , scored, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
L × W:
10 cm × 20 cm , scored
層厚:
250 μm
特徴:
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
ポアサイズ:
60 Å medium pore diameter
物質
glass support
silica gel 60 matrix
品質水準
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Analtech 21521
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
10 cm × 20 cm , scored
層厚
250 μm
粒径
10-12 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Most rugged silica gel plates available.
法的情報
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)