Merck
Z278319
Conical reaction vial
capacity 8 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.43
物質
colorless tube
glass tube
screw top neck
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
External thread
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass D104154
キャパシティ
8 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
薄型で、外側がネジ式の14/10ジョイント、穴付きキャップ、PTFE表面のシリコーンゴムセプタム、FETFE® O-リングが付属します。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)