Merck
Z282170
Keck® Quick-ディスコネクトアダプター
tubing adapter, blue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
特徴
for tubing i.d. 8 ‑ 10 mm
包装
pkg of 10 ea
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ガラス器具のチューブと他のチューブを、1/4回転するだけで安全かつ容易に接続、分離します。
・ガラスポートの破損を解消、チューブのねじれを防止
・ポリブチレンテレフタレート(PBT)製の本体は、392°F(200°C)まで安全
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)製のOリングおよびガスケットは、302°F(150°C)まで安全
チューブ同士の接続(選択):
1.チューブカップリングアダプター1個
2.チューブアダプター2個(両管径が同一の場合、異なる場合とも対応)
チューブとガラス器具との接続(選択):
1.チューブアダプター1個(所望の管径により影響の可能性あり)
2.ガラス器具用アダプター1個(特定のガラス器具ポートのサイズ、ねじ込みや引っかけ部分のタイプにより影響の可能性あり)
チューブとガラス器具、水槽、または壁との接続(選択):
1.フラスコ/バルクヘッドアダプター
2.適切なチューブアダプター
アプリケーション
カップリングアダプター(Z282154)と併用
法的情報
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)