Merck
Z342270
Schott® NMR sample tubes
scientific
別名:
231700314
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
colorless tube
特徴
neck thread push fit
メーカー/製品名
DURAN® 231700314
利用可能性
not available in USA and Canada
パラメーター
500 MHz frequency
L × 外径
178 mm × 5 mm
キャンバー
0.013 mm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Schott® NMR sample tubes are made of borosilicate glass 3.3.
  • The tubes are optimized for fast and accurate test results.
  • Ideal for use in fully automatic sample changers and high throughput.
  • Features a constant diameter, uniform wall thickness, and excellent straightness for precise output.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)