Merck
Z400475
Ace pressure tubes with plunger valves and thermowells
capacity ~185 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
eCl@ss:
32060490
NACRES:
NB.11
物質
PTFE cap
borosilicate glass tube
cap (Front-Seal Plunger Valve)
clear tube
glass
round bottom
screw top cap (plugseal)
white cap
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
internal thread
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8648-170
L × 外径
30.5 cm × 38.1 mm
キャパシティ
~185 mL
直径
38.1 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラスプランジャーバルブは、最大1/8インチ(3.2 mm)直径の熱伝対線または保護カバーにはいったプローブ用の5 mm I.D.サーモウェルを持っています。プランジャーバルブの全長は190 mmです。サーモウェルの長さは70 mmです。プランジャーの側面には穴があり、Oリングシールの位置と関連して、チューブを大気雰囲気下に開放したり閉鎖したりできます。(引くと閉鎖し、押すと開放されます)チューブには#15 Ace-Thred PTFEブッシングおよびFETFE®Oリングが付いており、プランジャーバルブにはサーモウェルが付いています。
注意:このガラス製品には、圧や真空による破損に関して保証はありません。傷や、何らかの損傷がある場合は、これらのチューブを使用しないでください。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)