Merck
Z690368
Ace all-PTFE フィルターリアクターアセンブリ
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
Ace Glass 6390-02
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
このPTFEフィルターリアクターは、フッ素の化学処理や、ガラス器具を腐食可能な強アルカリ化合物に使用できます。ヘッド、ヘッドジョイント、本体、スターラーベアリング、バルブの付いた下端部のフィルター部品、攪拌器用攪拌シャフトともすべてPTFE製です。OリングもPTFEに包まれています。フィルターサポートはポリプロピレン製です。ボトムフィルター装置は#50または#80 Ace-Thredのいずれかで、濾液の回収を容易にするため、またはクリーニングのため、押し込み/取り外しができます。内容物の加熱または冷却用に、ステンレス製のHalar®コート内部コイルが付属しています(1 Lサイズの場合)。IKA RW 20オーバーヘッドスターラーが推奨されます。
法的情報
Halar is a registered trademark of Solvay Group
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)