Merck
Z690422
Aceボトムフィルターアセンブリ
NPTM × O.D. 1/4 in. × 1/4 in. , tube compression connection
別名:
Ace 交換用ボトムバルブ、 250 mL、500 mL、および1 L PTFEリアクター適合
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40141600
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Ace Glass 5839-42
NPTM × 外径
1/4 in. × 1/4 in. , tube compression connection
関連するカテゴリー
詳細
Aceボトムバルブは、Ace all-PTFEフィルターリアクターアセンブリの交換用部品です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)