Merck
Z690406
Ace 交換用クイックリリースクランプ
diam. 60 mm, fits 250 mL and 500 mL PTFE reactors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Ace Glass 6517-22
直径
60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
迅速に取り外せるAceクランプは、全PTFE製のAceフィルターリアクター装置用の交換部品です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)