Merck
Z402370
Sigma-Aldrich
Best® butyl gloves
size XXL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
black gloves
butyl rubber
サイズ
XXL
無菌性
non-sterile
特徴
latex free
powder-free
reusable
包装
pkg of 1 pair
メーカー/製品名
Best Manufacturing 878-11
L × 厚み
350 mm × 0.70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Impermeable
  • Resistant to water
  • Great tactility and performance
  • Provides permeation resistance to gases and water vapors
  • Unsupported, heavy-duty, 100% butyl rubber
  • Injection molded
  • Smooth grip with rolled cuff
  • Offers flexibility and durability
  • Excellent resistance to ketones, acids, caustics, isocyanate, and gases
法的情報
Best is a registered trademark of Showa Glove Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)