Merck
Z403628
Sigma-Aldrich
IKA® ディスパーザークランプ
RH 3 Strap clamp for dispersers, 1/cs
別名:
homogenizer clamps, tissue grinder clamps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.76
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0003008600
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
攪拌や分注時に容器を壁から保護したり、回転を同調させます。
  • スタンド直径:9~16 mm
  • 容器径:40~300 mm
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)