Merck
Z413100
Sigma-Aldrich
Aldrich®ミクロ蒸留スプリッターヘッド
Unjacketed, Overall H 260 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
全体高
260 mm
浸漬深度
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カラムとレシ-バ-ジョイントは14/20で、10/18 温度計ジョイント、2 mmガラスストップコック2個、PTFE 0~3 mm絞り弁が付いています。洗浄が容易な取り外し可能なコ-ルドフィンガ-型コンデンサ-です。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)