Merck
Z174548
Sigma-Aldrich
Cow receiver for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
joint: threaded 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: threaded14/20
関連するカテゴリー
詳細
取り外し可能なフィンガー部分で約12 mLを保持できます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)