Merck
Z415499
Sigma-Aldrich
Water-cooled distilling head
joint: ST/NS 24/40, Overall H 400 mm, O.D. 54 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
外径
54 mm
全体高
400 mm
サイドアームクリアランス
225 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Useful for removal of solvents from reaction mixtures or concentrations from solutions prior to crystallization.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)