Merck
Z415537
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head with jacketed condenser
Joints: ST/NS 24/40 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (2)
コンデンサー L
150 mm
浸漬深度
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)