メーカー/製品名
Bel-Art H14626-3536
内径
36 in.
リムからプレートまでの高さ
305 mm (12 in.)
ポアサイズ
porositymedium
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
多孔性フィルタープレートじょうご
大容量のPEじょうごは一体成形され、複数リンググリッドが支持する固定または取り外し可能なFritware多孔フィルタープレートを選択可能です。
同様に、これらのじょうごも固定または取り外し可能な穴開きフィルタープレートを使用できます。
大容量のPEじょうごは一体成形され、複数リンググリッドが支持する固定または取り外し可能なFritware多孔フィルタープレートを選択可能です。
- フィルタープレートは6.4mm(19/32インチ)厚のHDPE製です。
- プレート周囲にある無孔リングが、使用時にフィルター紙を密閉します。
- 真空コネクターには内径12.7mm(19/32インチ)のチューブが適合します。
- 中程度または粗い多孔フィルタープレートを使用できます。
- 52°C(125°F)未満で使用してください。
同様に、これらのじょうごも固定または取り外し可能な穴開きフィルタープレートを使用できます。
- フィルタープレートは4.8mm(3/16インチ)厚のHDPE製で、4.8mmの穴が11mm(7/16インチ)の中心間距離で開いています。
- 固定バージョンは、粗いろ過用に使用するか、または布/紙フィルターとともに使用します。
- 取り外し可能フィルタープレートは貴金属回収に使用できます。
- 52°C(125°F)未満で使用してください。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)