物質
rubber septa (silicone)
translucent septa
使用法
ST/NS: 19/22
特徴
fits neck I.D. 17.5 mm
包装
pack of 50 ea
底面 外径
19.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
半透明のシリコンゴム製セプタム:
・顔料やワックス、モールド剤不含
・高温での使用に適合(200°C連続使用または400°C断続的使用)
・滅菌用にオートクレーブ可能
・日光やオゾンによる劣化に優れた耐性
・顔料やワックス、モールド剤不含
・高温での使用に適合(200°C連続使用または400°C断続的使用)
・滅菌用にオートクレーブ可能
・日光やオゾンによる劣化に優れた耐性
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)