Merck
Z517240
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Friedrichs coil condenser
Overall H 260 mm, joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS29/32
外径
54 mm
全体高
260 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The molded spiral condensing tube around the inner coil creates additional surface area for improved efficiency.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)