Merck
Z543306
Sigma-Aldrich
Kimble® マイクロキャピラリーピペット
別名:
71900-100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
blue
soda-lime glass
特徴
To Contain
包装
pack of 250 ea
pack of 250 ea
メーカー/製品名
Kimble® 71900-100
容積測定範囲
100 μL, accuracy: ±0.5%
キャパシティ
100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ディスポ-ザブルピペットは目盛りが付いています。長さは5インチで、ソ-ダ石灰ガラス製です。サイズによって色分けされています。各パックに1個のピペット装置が付いています。毛管現象により液体がチュ-ブに吸い上げられます。分注するには、ゴムのバルブの穴をふさいで、圧迫するだけです。
特徴および利点
• Complies with ASTM Specification E672• Manufactured from soda-lime glass• Calibrated to contain• Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing• Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)