Merck
Z549444
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 25 mm × 200 mm
別名:
bubblers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
外径 × H
25 mm × 200 mm
インレット外径
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トップ注入管は、直管または90°の曲管のいずれかを利用できます。シンプルなワンピース型のデザインが、蒸気の除去を可能にします。ジアゾメタン/エーテルの蒸気をトラップするのに役立ちます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)