ジョイント
joint ST/NS10/30
詳細
spirit-filled
特徴
subdivision 1.0 °C
メーカー/製品名
Thermco Products, Inc.
温度測定範囲
-10-110 °C
L
325 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック