包装
pack of 1
メーカー/製品名
Carbolite EP-025-12B-001E
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1200°Cまでの水平チューブ炉にのみご使用ください。 内径80 mmまでのチューブに適合します。
For use with horizontal tube furnaces up to 1200C, with up to an 80mm ID process tube. Insulating plugs positioned at the ends of the process tube help prevent heat loss and improve uniformity in a tube furnace, a 6mm bore tube is fitted through the plug.
法的情報
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)