Merck
Z671843
IKA® C-Magマグネティックスターラー
C-MAG MS magnetic stirrer, 115V
別名:
マグネティックスターラー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
AC/DC入力
115 V AC
物質
ceramic plate
特徴
CSA approved
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3582401
IKA C-MAG MS7
利用可能性
not available in EU
パラメーター
100-1500 rpm speed
プラットフォームサイズ
200 mm × 200 mm
攪拌機容量
10 L
重量
11 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • 最大15 Lの粘着性物質を撹拌します。
  • 強力な磁石:強力な磁力でスターラーバーの分離を防ぎます。
  • セラミック天板:耐薬品性に優れるシームレスな一体成形のガラスセラミック天板です。
  • 高い位置のコントロールパネル:こぼれた試料が接触しにくく、読み取り・調整が容易です。
  • 保護クラス:IP 21
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)