Merck
Z674095
DURAN® GLS 80 広口目盛付きボトル、キャップおよび注ぎ口付き
capacity 500 mL
別名:
lab bottle, lab bottles, wide mouth glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
キャパシティ:
500 mL
ネック内径:
80 mm
物質:
borosilicate glass 3.3 bottle
polypropylene cap
round bottle
無菌性:
non-sterile
特徴:
graduations
with cap
包装:
pack of 10 ea
物質
borosilicate glass 3.3 bottle
polypropylene cap
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GLS80)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
with cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 1112627
キャパシティ
500 mL
ネック内径
80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
粉末や液体を安全かつ簡単に扱える広い開口部により、DURAN GLS 80ボトルは研究室でのあらゆる日常用途に汎用的に使用されています。
  • DURANガラスは、イオン溶脱問題を解決します
  • 頑丈なデザインによって安全性が強化され、耐用寿命が延びます
  • 熱特性により、オートクレーブによる滅菌が可能です
  • 便利で読み取りやすい目盛
  • 素早く取り外せる青色のキャップと140°Cまでオートクレーブ可能な注入リングが付属しています。
特徴および利点
  • Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN® is a neutral glass, classified as a Glass Type I according to USP <660>, EP (3.2.1) and JP <7.01>, and meets ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck
  • Special thread design for rapid opening and closing in less than a turn
  • Optimum filling and pouring and particularly easy cleaning
  • Spoons, spatulas and tweezers can be manipulated with ease
  • Even large-volume funnels can be inserted into the bottles without any difficulty
  • Stability due to the large base area
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Complete with blue screw cap (PP, integral lip seal) and pouring ring (PP) for drip-free pouring and clean, safe working
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)