Merck
Z675784
LockMailer顕微鏡スライドジャー
holds up to 4 standard 1 x 3 in. slides, polypropylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
MA.01
物質
polypropylene
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Simport M950-4MA
詳細
LockMailerは、顕微鏡スライドを輸送し、保存し、郵送し、染色するための不正開封防止付き多用途小型容器です。 厚肉の透明ポリプロピレン製で、標準の1×3インチスライド、つまり25×75 mmスライドを4枚まで、垂直に入れることができます。 内側にスロット式溝が刻まれているので、スライドを互いに接触させることなく安全に保管できます。独特の、開封のあとがはっきりわかるHDポリエチレン製の漏れ止めスクリューキャップが付いています。LockMailerは、不正開封明示機能なしでもご使用いただけます。
このほか、LockMailerは、効率的な染色容器としても使えます。デザインがユニークで、内容積が小さいので、必要な染色液の量が少量で済みます(スライドなしで14 mL)。 必要な染色液は、スライド1枚の場合は12 mL、2枚の場合10 mL、3枚の場合は8 mLで、4枚の場合は6 mLです。
法的情報
LockMailer is a trademark of Simport
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)