Merck
Z675830
Microflex® Dura Flock®ニトリルグローブ
size L
別名:
disposable glove
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
green gloves
green nitrile
サイズ
L
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
disposable
latex free
powder-free
包装
pack of 50 ea (boxes of 50)
package of 50 ea
メーカー/製品名
MICROFLEX DFK-608-L
Microflex DFK-608-L
L × 厚み
9.7 in. (245 mm) × 4.7 mil (0.12 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニトリルグローブとして初めてコットンのライナーを採用した手袋です。蒸れのない快適な着け心地ながら、手をしっかりと保護します。通常、使い捨てのニトリルグローブは、着け外しが楽にできるよう薬品処理が施されています。具体的には、塩素処理とポリマーコーティングのうち片方を行うことで、内面をしなやかなにしています。しかし、こうした処理だけでは、皮膚と手袋との間が蒸れるおそれがあります。そこで本製品では、水分をライナーに吸わせることにより皮膚を保護します。従来のニトリルグローブよりもはるかに快適な作業を体感ください。
  • 8ミルのニトリルゴム層――標準的な使い捨て手袋に比べ 25%増の厚みにより耐久性と保護性能が向上しています。
  • 柔軟性に優れ、非常に快適な使い心地は、長時間着用時の手の疲労を軽減します。
  • 本製品だけの超薄型・吸水性ライナーが水分を吸収し蒸れを防止します。
  • 表面全体に施されたすべり止め加工によりグリップの信頼性が高くなっています。
  • 100%ニトリルゴム製。ラテックス不含。
厚さ:
腕回り 0.08 mm(3.1ミル)
手のひら 0.12 mm(4.7ミル)
指 0.14 mm(5.5ミル)
長さ245 mm(9.7インチ)
法的情報
Dura Flock is a registered trademark of Microflex Corp.
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)