Merck
Z684864
Quick-release clamps
without extension, for 150 mm (6 in.) Schott flange
別名:
clamps, quick release clamp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.43
物質
stainless steel
無菌性
non-sterile
包装
case of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6517-27
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SS clamps for use with reaction flasks and heads with a 100 mm Schott flange. The extension rod can be clamped to the support frame and helps stabilize the reaction assembly.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)