Merck
Z691747
コクラン分子模型、Unit、ラージ、デモンストレーションセット
versatile peg system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
包装
set of 1
メーカー/製品名
Cochranes 1950
詳細
Unit Large Demonstration Set(Unitラージデモンストレーションセット)により、分子の形状を回転性の一重結合、非回転性の二重結合および三重結合で示すことができ、構造異性体や光学異性体、環構造、シクロヘキサンのイス型-船型の「フリップ」およびVSEPR理論を示すことができます。
本セットは、炭化水素、アルコール、アミン、有機および無機の酸および塩基、糖質、ベンゼン、塩素化分子、無機分子など、全ての化合物のモデルを作成できます!
本セットでは、7色の大きな(44mm直径)球体を使用して異なる原子を、さらに25mmの白い球体を使用して水素原子を表現できます。多用途なペグシステムでは、モデル原子が大きく、四面体(sp3)、三方平面(sp2)、直鎖(sp)、三方両錐体(dsp3)および八面体(d2sp3)幾何学などにおいて、ご使用いただけます。これらは、硬い合金や柔軟なビニールの結合チューブのどちらかで接続できます。
結合および原子は、100pmあたり8.5cmで正確に縮尺されています。
セット内容:
モデル原子(全70)
Z691798 炭素、黒(数 18)
Z691771 酸素、赤(数 6)
Z691763 窒素、青(数 4)
Z691801 ハロゲン、緑 (数 6)
Z691836 硫黄、黄色 (数 2)
Z691828 金属、銀 (数 2)
Z691755 他の元素、白 (数 2)
Z691844 水素、25 mm、白 (数 30)
結合ペグ(全144)
Z691860 放射状-標準 (数 48)
Z691879 極性 (数 24)
Z691887 4および8同位 (数 72)
結合(全90)
Z691917 硬い結合チューブ、65 mm (数 36)
Z691925 硬い結合チューブ、83 mm (数 40)
Z691933 硬い結合チューブ、125 mm (数 4)
Z691968 柔軟なチューブ (白)、90 mm (数 10)
法的情報
Unit is a trademark of Cochranes of Oxford Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3