Merck
Z119660
コクラン分子模型
Orbit basic organic and inorganic set
別名:
分子モデルセット, 化学モデルセット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
詳細
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特徴
no. of atoms 65
no. of bonds 90
メーカー/製品名
Cochranes 0045
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12色のプラスチック原子を使用して15種類の原子結合構成を再現できる多目的モデリングシステムです。炭素原子の場合であれば9種類の結合方式を構成できます:直線、三方(5段階の角度設定)、四面体、八面体、三方両錐。モデルは2種類のサイズ(OrbitとMinit)。すべてのモデルキット用に追加の原子中心と結合チューブが用意されています。
これらの項目のリストについては弊社Webサイト(sigma-aldrich.com)のTechnical Information Bulletin AL-183をご覧ください。
Orbit分子構築システムの基本セット(自発的な勉強のためのワークブックは含みません)。十分な数量の原子とボンドが含まれていますから単純なモデルを作成して次のような化学構造の理解に役立ちます:炭化水素、環状構造、アルコールとエステル、単純な無機分子と生体の基本分子 ―糖、アミノ酸、グリセロール、脂肪酸など。
スケール:3 cm = 0.1 ナノメーター (1 A)、Orbit
コンポーネント:
原子
  • 1-prong: 水素、白(18)、窒素、青(2)、酸素、赤(2)、塩素、緑(6)
  • 2-Prong 直線:炭素、黒(2)
  • 2-prong 110°:酸素、赤(6)
  • 3-prong 120°:炭素、黒(6)、窒素、青(2)
  • 4-Prong 四面体:炭素、黒(12)、窒素、青(2)、酸素、赤(2)、リン、紫(1)、硫黄、黄(1)
  • 6-Prong 八面体:炭素、黒(2)
  • 5-Prong 三角両錐体:炭素、黒(2)
  • X pegs (4)
ボンド
  • Orbit v フレキシブル 白、5cm(6)
  • 太いボンド 明灰色、3.5 cm(50)
  • 太いボンド 明灰色、2 cm(20)
  • 高硬度、灰色 3.5 cm(15)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.