Merck
Z184772
コクラン分子模型
orbit, basic structural chemistry
別名:
分子モデルセット, 化学モデルセット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
詳細
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特徴
no. of atoms 290
no. of bonds 190
メーカー/製品名
Cochranes 0026
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Use this introductory structural chemistry set to build and study models of: sulphur, sodium chloride, diamond, graphite, metals, hydrocarbons, acids and bases, detergents, nylon, water and ice, amorphous structures. Suitable for a student, teacher, researcher or a small group sharing. Includes instructions/activity booklet.
Scale: 3 cm = 0.1 nanometer (1 A), Orbit
ATOMS:
  • 1-prong: Hydrogen, white (91), Oxygen, red (5), Chlorine, green (4)
  • 2-prong linear: Hydrogen, white (25)
  • 2-prong 100°: Sulfur, yellow (9)
  • 2-prong 110°: Oxygen, red (10)
  • 3-prong 120°: Carbon, black (25), Nitrogen, blue (2)
  • 4-prong tetrahedral: Carbon, black (50), Nitrogen, blue (4), Oxygen, red (20), Sulfur, yellow (2)
  • 6-prong octahedral: Halogen, green (15), Metal, silver (15)
  • 12-prong: Metal, silver (13), Orbit rigid mixed 10cm straws (1)
BONDS:
  • Extra-thick, light grey, 3 cm (150)
  • Rigid white, 5 cm (30)
  • Very flexible white, 5 cm (4)
12色のプラスチック原子を使用して15種類の原子結合構成を再現できる多目的モデリングシステムです。炭素原子の場合であれば9種類の結合方式を構成できます:直線、三方(5段階の角度設定)、四面体、八面体、三方両錐。モデルは2種類のサイズ(OrbitとMinit)。すべてのモデルキット用に追加の原子中心と結合チューブが用意されています。
これらの項目のリストについては弊社Webサイト(sigma-aldrich.com)のTechnical Information Bulletin AL-183をご覧ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.