Merck
Z153168
コクラン分子模型
minit, lattices, single kit with booklet
別名:
分子モデルセット, 化学モデルセット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
詳細
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特徴
no. of atoms 270
no. of bonds 210
メーカー/製品名
Cochranes 0074
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12色のプラスチック原子を使用して15種類の原子結合構成を再現できる多目的モデリングシステムです。炭素原子の場合であれば9種類の結合方式を構成できます:直線、三方(5段階の角度設定)、四面体、八面体、三方両錐。モデルは2種類のサイズ(OrbitとMinit)。すべてのモデルキット用に追加の原子中心と結合チューブが用意されています。
これらの項目のリストについては弊社Webサイト(sigma-aldrich.com)のTechnical Information Bulletin AL-183をご覧ください。
Use the 8 and 12 coordinate atom centres within this set to build models of diamond, graphite, sodium chloride, 8 and 12 coordinate metals, caesium chloride, fluorite, zinc blende, wurzite, rutile and ice. Includes 5 instruction/activity booklets.
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1A), Minit
ATOMS:
  • 2-prong linear: Hydrogen, white (25)
  • 3-prong 120°: Carbon, black (30), Oxygen, red (30)
  • 4-prong tetrahedral: Carbon, black (35), Oxygen, red (15), Sulfur, yellow (20), Halogen, green (10), Metal, silver (25)
  • 6-prong octahedral: Halogen, green (5), Metal, silver (15)
  • 8-prong cubic: Halogen, green (5), Metal, silver (20)
  • 12-prong: metal, silver (20)
BONDS:
  • Straw, green, 2.5 cm (80)
  • Straw, green, 1.5 cm (40)
  • Straw, white, 10 cm (10)
  • Straw, white, 3.5 cm (20)
  • Straw, mixed set/26 (1)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.