Merck
Z692875
Pop-Up チューブラック
blue
別名:
チューブラック, 保存ラック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
物質
blue
polypropylene
特徴
Holds 12 x 50 mL tubes
Holds 21 x 15 mL tubes
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS24320B
サイズ
255x137x21 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラックが必要な場合、開閉(拡げたり折りたたむ動作)が簡単、容易です。15および50 mL試験管の整理に役立つよう設計されています。格子が刻まれているため、迅速な検索に役立ちます。開閉いずれかの状態でラックを積み重ね可能です。ラックを使用しない場合に場所をとりません!堅牢なポリプロピレン製です。オートクレーブによる浄化は推奨されません。
寸法:拡げた場合255 × 137 × 72 mm、折りたたんだ場合の高さ21 mm。
法的情報
Pop-Up is a registered trademark of Kimberly-Clark Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)