Merck
HS24318
Pop-Up チューブラック
45 x 15 mL, purple polypropylene rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.17
物質
purple polypropylene rack
特徴
45 x 15 mL
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS24318
L × W × H
255 mm × 137 mm × 72 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラックが必要な場合、開閉(拡げたり折りたたむ動作)が簡単、容易です。15および50 mL試験管の整理に役立つよう設計されています。格子が刻まれているため、迅速な検索に役立ちます。開閉いずれかの状態でラックを積み重ね可能です。ラックを使用しない場合に場所をとりません!堅牢なポリプロピレン製です。オートクレーブによる浄化は推奨されません。
寸法:拡げた場合255 × 137 × 72 mm、折りたたんだ場合の高さ21 mm。
The Pop-Up Rack collapses for compact storage and “pops-up” for quick use, easy open and close.
特徴および利点
  • Constructed of polypropylene
  • Easy to open and close
  • Alphanumeric Identification for quick location and retrieval of tubes
  • Stack racks in open or closed position
  • Saves space when racks are not in use
  • Not recommended for autoclaving
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)