Merck
Z693774
LabJaws hook lattice rod connector
stainless steel
別名:
クランプホルダー, フレームコネクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
物質
stainless steel
メーカー/製品名
Troemner 916358
最大口開き
0-13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
腐食耐性です。このフックにより、調整ネジ1個で2本の構成部品を片手で組み立てられます。
法的情報
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)