安全性情報
Z699063
Whatman® トータルカウントブロス(TTC含有)
pack of 50 × 2 mL
別名:
agar and broth, agar broth, broth media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
包装
pack of 50 × 2 mL
メーカー/製品名
Maine Mfg 10496113
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
詳細
すべての細菌は、指示色素入りのTotal Count Media上で増殖し、細菌による2,3,5-塩化トリフェニルテトラゾリウム(TTC)還元後のホルマザンの沈殿により赤色を呈します。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
Z699063-50EA:
Z699063-VAR:
Z699063-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)