フォーム
powder (dehydrated)
シェルフライフ
60 mo.
包装
pkg of 110 g
色
light green-beige dehydrated powder
clear light purpleslightly opalescent prepared medium
入力
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type soft drink
sample type cider
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
適合性
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Aspergillus niger
Bacillus subtilis
Candida albicans
Clostridium sporogenes
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
培地
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
MB000000S:
試験成績書(COA)