Merck
Z740606
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 600 mL, volume 50-500 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 50 mL
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
容積測定範囲
50-500 mL
キャパシティ
600 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)