Merck
Z740625
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 45 mL, dish diam. × H 40 mm × 25 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
包装
pack of 6 ea
キャパシティ
45 mL
ディッシュ径× H
40 mm × 25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)