Merck
Z740750
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
capacity 50 mL, tol. 0.060 mL, stopper size 9, PE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
物質
PE
ストッパーサイズ
9
ジョイント
joint ST/NS neckstopper size 9
joint stopper9
特徴
class A meets ASTM E288
包装
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.060 mL
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)