Merck
Z742469
In Situ adapter for TC-9639 Thermal Cycler multiformat block
Holds 4 x tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NC.21
特徴
Holds 4 x tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific T5000-A-IS
テクニック
PCR: suitable
詳細
This adapter will allow the use of slides with the TC 9639 Thermal Cycler
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)