特徴
ANSI compliant
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bollé 40037
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A multi-purpose wrap around safety goggle with a panoramic visual field. Enveloping and without any visual interference, the Cobra offers 180° panoramic visual field with perfect optical quality. The ability to interchange the temples with an adjustable strap and foam option makes the Cobra an ultra versatile model.
Cobra Kits to facilitate the optional strap conversion is available separately as: Z758868 or Z758876.
Cobra Kits to facilitate the optional strap conversion is available separately as: Z758868 or Z758876.
- Upper protection
- Interchangeable comfort foam
- Anti-scratch, anti-fog, anti-static coatings
- Non-slip bridge
- Adjustable strap
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)