特徴
for CE compliant Cobra spectacles
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bollé KITFSCOB
利用可能性
not available in USA
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These optional strap conversion kits for the Cobra safety spectacles allow the ability to interchange the temples with an adjustable strap and foam option. Use these kits with the Cobra wrap around safety spectacles, sold separately: Z758833 or Z758841
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)