Merck
699500P
Avanti
Kdo2-脂質A(KLA)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
KLA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
Di[3-deoxy-D-manno-octulosonyl]-lipid A (ammonium salt)
アッセイ
>99% (HPLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (699500P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](CO[C@@H]([C@@H]1NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](CO[C@]2(C([O-])=O)C[C@@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@H](O)C3)[C@@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O2)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1OC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCC
詳細
Kdo2-脂質Aは、天然のエンドトキシンであり、オリゴ糖と脂質の複合型です。
サッカロ脂質グリカンの新しい調製物であるKdo2-脂質A(KLA)は、天然のLPSと同等のエンドトキシン活性を有するほぼ均一なReリポ多糖(LPS)下部構造です。KLAはLPSと類似しており、TLR-4欠損マウスから得られた細胞ではその活性が103超低下します。LPSに対するKLAの利点は、再現性のある明らかにされた天然産物であり、動物細胞を刺激するために用いるESI/MSにより低濃度で検出できることです。KLAの純度が高ければ、TLR-4/MD2などのシグナル伝達受容体との複合体の構造解析が容易になるはずです。新しい研究*によると、1 μgのKLAは10 μgのLPSと同じ応答を誘導することが示されています。LPSを使用した場合の半分のコストで実験を実施してください。 
アプリケーション
Kdo2-脂質A(KLA)は、リポ多糖によって誘発されるプリオンタンパク質変換におけるその役割を研究するために使用されています。
Kdo2-脂質A(KLA)は、以下の用途に使用されています:
  • 不死化マウスマクロファージ培養液におけるトール様受容体(TLR)リガンド源として
  • リポ多糖(LPS)源と相互作用するOprHΔL1ΔL4の特定の残基を明らかにするための1,2-ジヘキサノイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン(DHPC)ミセル中の2H-,13C-,15N-標識OprHΔL1ΔL4に
  • リポ多糖誘発プリオンタンパク質変換におけるその役割を研究するためのLPS保存溶液の成分として
生物化学的/生理学的作用
Kdo2-脂質Aは炎症反応を刺激する可能性があります。
包装
2 mL琥珀色ガラス製クリンプキャップバイアル(699500P-1 mg)
その他情報
R&Dでの使用に限ります。 薬剤、家庭、またはその他の用途には使用できません。
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
699500P-VAR:
699500P-BULK:
699500P-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular interactions of lipopolysaccharide with an outer membrane protein from Pseudomonas aeruginosa probed by solution NMR
Kucharska I, et al.
Biochemistry, 55(36), 5061-5072 (2016)
Analysis of inflammatory and lipid metabolic networks across RAW264.7 and thioglycolate-elicited macrophages
Maurya MR, et al.
Journal of Lipid Research, 54(9), 2525-2542 (2013)
Sophie R Liebergall et al.
Molecular and cellular biology, 40(2) (2019-10-30)
Immune cell function can be modulated by changes in lipid metabolism. Our studies indicate that cholesterol and fatty acid synthesis increases in macrophages between 12 and 18 h after the activation of Toll-like receptors with proinflammatory stimuli and that the upregulation
Role of polysaccharide and lipid in lipopolysaccharide induced prion protein conversion
Ladner-Keay CL, et al.
Prion, 10(6), 466-483 (2016)
Assay development for image-based quantification of intracellular bacterial replication and analysis of the innate immune response to infection
Miller AH, et al.
Assay and Drug Development Technologies, 13(9), 515-528 (2015)